Learn More
Acetato de sodio trihidrato, MP Biomedicals
Código de producto. 11490166 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11490166 500 g
11430286 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490166 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02300184.5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
  • A 800-900 mL de agua desionizada añadir: 8,20 g de acetato de sodio y mezclar
  • Ajustar a pH 5,2 con NaOH 1,0 M
  • QS a 1 L con agua desionizada
  • Mezcla
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Número MDL MFCD00071557
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SODIUM ACETATE TRIHYDRATE
Punto de fusión 56 °C a 64 °C (literatura)
Color Blanco
Punto de ebullición 123 °C (-3H)
Fórmula lineal CH3COONa . 3H2O
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble en agua (20 g más 150 mL). (Lit.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Grado HPLC
Forma física Polvo cristalino