Learn More
Acetato de sodio trihidrato, para HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280941 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
30280941 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30280941 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T020461000
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate Trihydrate
CAS 6131-90-4
Forma física Powder, Crystals and/or Chunks
Cantidad 1 kg
Peso molecular (g/mol) 136.08 g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado HPLC
Envase Jarra para polvos de plástico
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.