Learn More
Acetato de sodio trihidrato, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 58 °C |
| CAS | 6131-90-4 |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 8 hasta 9,5 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Fórmula molecular | C2H9NaO5 |
| Número MDL | 71557 |
| Sinónimo | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
| Mostrar más |