Learn More
Acetato de sodio, trihidrato, cristal, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™
Código de producto. 15548204 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15548204 5 kg Balde de polietileno cada uno
15166674 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15548204 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 400906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.98€
    524.51€ / paquete de 1
    Ahorro 212.47€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
    Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate
Nombre de nota Trihidrato
Forma física Crystals
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Biorreactivo ultrapuro
Envase Balde de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.45kg