Learn More
Acetato de sodio, trihidrato, cristal, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15598124 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15598124 500 g Frasco de polietileno 500 g
15508134 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15598124 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 346201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.91€
    103.28€ / 500 g
    Ahorro 42.63€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate
Nombre de nota Trihidrato
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Grado FCC/USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.45kg