Learn More
Trihidrato de acetato sódico, certificado AR de análisis, cristal, Fisher Chemical
Código de producto. 10794571 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10794571 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
1 options
Código de producto. 10794571 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2040/60
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
CAS 6131-90-4
Punto de fusión 58 °C
Color Blanco
pH Desde 8 hasta 9,5
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C2H9NaO5
Número MDL 71557
Cantidad 1 kg
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,08g/mol
Forma física Sólido