Learn More
Trihidrato de acetato de sodio, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10589020 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10589020 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10589020 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0517.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.69€
    32.54€ / 1 Kg
    Ahorro 13.15€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 6131-90-4
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C2H9NaO5
Sinónimo Acetic acid sodium salt trihydrate
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato de sodio, trihidrato
Peso molecular (g/mol) 136.08