Especificaciones
| Punto de ebullición | 120 °C a 123 °C (1013 hPa) |
| Punto de fusión | 58 °C |
| CAS | 6131-90-4 |
| pH | 7,5 a 9,2 (solución al 5% a 25 °C) |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | Del 99,0 al 101,0% |
| Fórmula molecular | C2H9NaO5 |
| Número MDL | MFCD00071557 |
| Sinónimo | Acetic acid sodium salt trihydrate |
| Clave InChI | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
| Mostrar más |