Learn More
Trihidrato de acetato de sodio, grado reactivo ACS, químico Ricca
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate |
| pH | 7.5-9.2 |
| % máx. CAS | 101 |
| Forma física | Cristales y/o trozos |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Frasco de polietileno natural |
| SMILES | O.O.O.[Na+].CC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | sodium acetate trihydrate |
| Peso molecular (g/mol) | 136.08 |
| Porcentaje de pureza | 99 a 101% |
| Mostrar más |