Learn More
Trihidrato de acetato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483337 10,000 g 10000 g
11463337 500 g 500 g
11473337 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16230.0C
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6131-90-4 | C2H9NaO5 | 136.079 g/mol
Sodium acetate trihydrate is used in various applications. It is used as a buffer of pH range in between to 4.0 to 6.0. It is also used in the purification and precipitation of nucleic acids and in protein crystallization. It is used as mordant dyeing, as a pickling agent in chrome tanning, as a neutralizer in waste streams containing sulfuric acid in textile industry and as a photoresist while using aniline dyes. It plays an important role to retard vulcanization of chloroprene in synthetic rubber production. It is a precursor to prepare ester from alkyl halide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el trihidrato de acetato de sodio se utiliza en diversas aplicaciones. Se utiliza como un tampón de intervalo de pH entre 4,0 y 6,0. También se utiliza en la purificación y precipitación de los ácidos nucleicos y en la cristalización de proteínas. Se utiliza como mordiente para el teñido, como agente de decapado en el curtido del cromo, como neutralizador en las corrientes de residuos que contienen ácido sulfúrico en la industria textil y como fotorresistente al utilizar colorantes de anilina. Desempeña un papel importante para retardar la vulcanización del cloropreno en la producción de caucho sintético. Es un precursor para preparar el éster a partir del haluro de alquilo.
Solubilidad
soluble en agua y alcohol.
Notas
-3H{2}O a 120°. Incompatible con halógenos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Número MDL MFCD00071557
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate trihydrate
Punto de fusión 62°C to 64°C
Densidad 1.45
pH 7.5 to 9.0
Olor Odorless
Cantidad 10,000 g
Beilstein 3732037
Índice Merck 14,8571
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08 (82.03 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%