Learn More
Acetato de sodio, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15635900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15635900 25 g 25 g
15625900 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635900 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 5992925G
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 99,999 % (base metálica), anhidro
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC sodio;acetato
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CH3COONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Temperatura de inflamación <250°C (>482°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Punto de ignición 1112°F