Learn More
Solución de acetato de sodio, Farmacopea Europea, 0,2 N, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 6131-90-4 |
| Envase | Frasco |
| Fórmula molecular | C2H9NaO5 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Sinónimo | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
| Clave InChI | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
| Nombre IUPAC | sodio;acetato;trihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 136.079 |
| PubChem CID | 23665404 |
| Mostrar más |