Learn More
Acetato de sodio-d3, TRC
Código de producto. 30424477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424477 2.5 g -
30418890 25 g -
30428572 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6109732.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39230-37-0
Fórmula molecular C2 D3 H O2 . C2 D3 O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 148.123
Sinónimo Acetic-d3 acid, sodium salt (2:1) (9CI), Sodium hydrogen di(acetate-d3), Sodium hydrogen di(acetate-D3), Acetic acid-d3 hemisodium salt
Nombre IUPAC sodio; 2,2,2-trideuterioaceato; Ácido 2,2,2-trideuterioacético
SMILES [Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)O.[2H]C([2H])([2H])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate-d3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1/i2*1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.062