Learn More
Acetato de sodio anhidro (cristales blancos o polvo granular), Fisher BioReagents
Descripción
El acetato de sodio se añade a las reacciones de ADN para facilitar la precipitación de etanol del ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate Anhydrous |
| Punto de fusión | 324 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 7.5 a 9.2 |
| Forma física | Polvo/Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Pérdida por secado | 1% máximo (a 105 °C) |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.0 % |
| Fórmula lineal | CH3COONa |
| Mostrar más |