Learn More
Acetato de sodio, anhidro, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10756111 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Unit Size:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10756111 5 kg Barril de plástico 5 KG
10794761 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10122350 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10756111 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/2080/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    199.00€ / 5 Kg
    Ahorro 29.00€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Acetato de sodio anhidro, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifications
Punto de fusión 324 °C
Color Blanco
pH 7.5 a 9.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 kg
Nombre IUPAC acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 82,03 g/mol
Envase Barril de plástico