Learn More
Acetato de sodio, anhidro, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10122350 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10122350 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10794761 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10756111 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10122350 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2080/60
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Acetato de sodio anhidro, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 324 °C
Color Blanco
pH 7.5 a 9.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC sodio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 82,03 g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico