Learn More
Acetato de sodio anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10010500 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10010500 500 g 500 GR
10000500 250 g 250 GR
10579010 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10010500 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2120/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.93€
    69.70€ / 500 g
    Ahorro 591.23€
    89% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-03-2027
Añadir a la cesta
Edge
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC acetato de sodio
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 324 °C
Color Blanco
pH 7.5 a 9.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 82,03 g/mol