Learn More
Acetato de sodio, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444584 5000 g 5000 g
11434584 250 g 250 g
11424584 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444584 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13184.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    119.65€ / 5000 g
    Ahorro 18.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
El acetato de sodio se utiliza como agente tamponador con ácido acético. Se utiliza en muchas áreas, tales como las de cosméticos, productos farmacéuticos, agricultura, bronceado y la industria textil. Se emplea en la producción de materiales colorantes, como catalizador de polimerización, como estabilizador de polímeros, como agente de siembra en placa, para la preparación de tinciones de geles, como conservante en la producción de alimentos y potenciador del sabor en la industria de nutrientes. Acetato de sodio utilizado en el estudio de litografía, fotografía. Se utiliza como base en varias reacciones orgánicas en laboratorios e industrias de investigación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de sodio se utiliza como agente tamponador con ácido acético. Se utiliza en muchas áreas, tales como las de cosméticos, productos farmacéuticos, agricultura, bronceado y la industria textil. Se emplea en la producción de materiales colorantes, como catalizador de polimerización, como estabilizador de polímeros, como agente de siembra en placa, para la preparación de tinciones de geles, como conservante en la producción de alimentos y potenciador del sabor en la industria de nutrientes. Acetato de sodio utilizado en el estudio de litografía, fotografía. Se utiliza como base en varias reacciones orgánicas en laboratorios de investigación e industrias.
Solubilidad
Muy soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Higroscópico. Es incompatible con agentes oxidantes fuertes, halógenos y es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 324°C
Densidad 1.528
pH 7.5 to 9
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaOOCCH3
Cantidad 5000 g
Beilstein 3595639
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8571
Información de solubilidad Very soluble in water. Soluble in alcohol.
Nombre IUPAC sodio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza 99%