Learn More
Acetato de sodio anhidro, ≥ 99 %, 99 %, para análisis de la ACS, uso con reactivos, MP Biomedicals™
Código de producto. 11485432 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11485432 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11485432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219549601
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate anhydrous
Nombre de nota For ACS analysis
CAS 127-09-3
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Fórmula molecular C2H3NaO2
Número MDL MFCD00012459
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.04
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo