Learn More
Acetato de sodio anhidro > 98%, grado reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466481 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11466481 1 kg
1 options
Código de producto. 11466481 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219401291
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
CAS 127-09-3
Color Blanco
Forma física Granular Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C2H3NaO2
Número MDL MFCD00012459
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza >98%
Grado Biología molecular
Densidad 1.45g/cm3