Learn More
Acetato de sodio, ≥ 99 %, anhidro, reactivo de biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420577 500 g 500 g
15410577 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66397.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.34€
    141.65€ / 500 g
    Ahorro 28.69€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-09-3 | Molecular Formula: C2H3NaO2 | Molecular Weight: 82.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El acetato de sodio, +99 %, anhidro, se utiliza muy a menudo en la precipitación de ácidos nucleicos y la preparación de tinciones de gel para electroforesis en gel de proteínas. La solución tampón de acetato de sodio es adecuada para la precipitación de ADN, la elución de proteínas y para su uso en aplicaciones de biología molecular, como el ensayo de ChIP-on-ChIP y el ensayo de inhibición enzimática in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua (1,19 g/l) a 20 °C y etanol.
Notas
Higroscópico. Proteger del calor. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Punto de fusión 324°C
Nombre de nota Anhydrous, Molecular Biology Reagent
Color Blanco
pH 7.5 to 9
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8571
Información de solubilidad Soluble in water (1.19g/L) at 20°C,and ethanol.
Nombre IUPAC sodio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ungraded