Learn More
Acetato de sodio, solución acuosa de 3 M, pH 7,0, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400227 250 mL 250 ml
15490217 125 mL 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61934.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium acetate buffer solution pH, 7.0 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución tampón de acetato de sodio pH 7,0, se utiliza muy a menudo en la precipitación de ácidos nucleicos y la preparación de tinciones de gel para electroforesis en gel de proteínas. La solución tampón de acetato de sodio es adecuada para la precipitación de ADN, la elución de proteínas y para su uso en aplicaciones de biología molecular, como el ensayo de ChIP-on-ChIP y el ensayo de inhibición enzimática in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua (246 g/l) a 20 °C y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, halógenos. Sensible a la humedad. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Nombre de nota RNAse free
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula lineal NaOOCCH3
Información de solubilidad Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
Nombre IUPAC sodio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M aq. soln.