Learn More
Acetato de sodio, solución acuosa 3 M, pH 5,2, en autoclave, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420317 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15420317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63560.=E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Nombre de nota Autoclaved
CAS 127-09-3
Concentración 3M aq. soln.
Olor Odorless
Fórmula molecular C2H3NaO2
Fórmula lineal NaOOCCH3
pH 5.2
Número MDL MFCD00012459
Cantidad 125 mL
Forma física Líquido
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
Información de solubilidad Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC sodio;acetato
Peso molecular (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03