Learn More
Acetato de sodio, solución acuosa 3 M, pH 4,5, en autoclave, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400187 125 mL 125 ml
15410187 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61288.=E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Nombre de nota autoclaved
Fórmula lineal NaOOCCH3
Concentración 3M aq. soln.
Nombre IUPAC sodio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Olor Odorless
pH 4.5
Cantidad 125 mL
Forma física Líquido