Learn More
Acetato de sodio (2-13 °C), TRC
Código de producto. 30134049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134049 100 mg 100 miligramos
30135433 10 mg 10 miligramos
17937254 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS960290100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13291-89-9
Fórmula molecular C13CH3NaO2
Peso molecular (g/mol) 83.03
Sinónimo Sodium [2-13C]acetate, Sodium Acetate-2-13C, [2-13C]Sodium Acetate
Nombre IUPAC sodio;acetato
SMILES [Na+].[13CH3]C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate (2-13C)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.0064