Learn More
Acetato de sodio, solución acuosa de 1 M, pH 4,5, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16352116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16352116 100 mL 100 ml
15450317 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16352116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63669.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. And also used in the purification and precipitation of nucleic acids, in protein crystallization, Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC. Mordant dyeing; DNA microarray studies of E. coli response. Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents. As a substrate of acetokinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de sodio se utiliza como tampón en el intervalo de tamponamiento de pH 3,6-5,6. Y también se utiliza en la purificación y precipitación de ácidos nucleicos, en la cristalización de proteínas, en la tinción de geles en la electroforesis en gel de proteínas y en la HPLC. Mordiente en el teñido; estudios de micromatices de ADN de respuesta del E. coli. Investigación del despliegue de proteínas durante la cromatografía de fase inversa. Se utiliza junto con el carbonato sódico para mejorar la activación de la subtilisina Carlsberg liofilizada en disolventes orgánicos. Como sustrato de la acetoquinasa.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Nombre de nota RNAse free
pH 4.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal NaOOCCH3
Información de solubilidad Fully miscible.
Nombre IUPAC sodio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M aq. soln.