Learn More
Acetato de sodio-13C2,D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate-13C2,D3 |
| CAS | 123333-80-2 |
| Fórmula molecular | 13C2D3NaO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Acetic Acid-13C2,D3 Sodium Salt, Sodium Acetate-13C2,D3, Anhydrous Aodium Acetate-13C2,D3, Cryotech NAAC-13C2,D3, Protecta Super-13C2,D3, Safeway SD-13C2,D3, Sanmi-Ace 42-13C2,D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1; |
| SMILES | [Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2,2,2-trideuterioacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 87.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.0286 |