Learn More
Acetato de sodio-1,2-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate-1,2-13C2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0098 |