Learn More
Acetato de sodio-1,2-13C2, TRC
Código de producto. 30135852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135852 50 mg 50 miligramos
30136610 1 g 1 g
30006711 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS61097150MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56374-56-2
Fórmula molecular 13C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 84.02
Sinónimo Sodium [13C2]-Acetate, Acetic-13C2 Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio;acetato
SMILES [Na+].[13CH3][13C](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate-1,2-13C2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0098