Learn More
Acetato de sodio, 1,00 M (1,00 N), Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate |
| CAS | 6131-90-4, 7732-18-5 |
| % mín. CAS | 86.0, 11.75 |
| % máx. CAS | 90.0, 12.22 |
| Envase | Frasco de polietileno natural |
| Fórmula molecular | C2H9NaO5 |
| pH | 7.5 a 9.2 |
| Cantidad | 1 L |
| Concentration or Composition Notes | 1,00 molar, 1,00 normal |
| Sinónimo | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
| Mostrar más |