Learn More
Estándar de sodio AA: Na a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 17928719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17928719 500 mL 500 ml
17999039 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17928719 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGAANAN500
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de sodio AA: Na a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium
CAS 7440-23-5
Métodos AA/GFAA
Nombres de analitos o componentes Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Na
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Natrium, Sodio, Sodium metal
Fórmula InChI InChI=1S/Na
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 22.99
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 22.9898 g/mol