Learn More
a-Cloroacetato de sodio, TRC
Código de producto. 30419358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419358 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30419358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6152001KG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium alpha-Chloroacetate
CAS 3926-62-3
Fórmula molecular C2H2ClNaO2
Cantidad 1 kg
Sinónimo Chloroacetic Acid Sodium Salt, Monochloroacetic Acid Sodium Salt, SMA, SMA (herbicide), Sodium 2-Chloroacetate, Sodium Chloroacetate, Sodium Chloroethanoate, Sodium Monochloroacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CCl
Nombre IUPAC sodio; 2-cloroacetato
Peso molecular (g/mol) 116.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.9641