Learn More
a-Cloroacetato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium alpha-Chloroacetate |
| CAS | 3926-62-3 |
| Fórmula molecular | C2H2ClNaO2 |
| Cantidad | 5 kg |
| Sinónimo | Chloroacetic Acid Sodium Salt, Monochloroacetic Acid Sodium Salt, SMA, SMA (herbicide), Sodium 2-Chloroacetate, Sodium Chloroacetate, Sodium Chloroethanoate, Sodium Monochloroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | sodio; 2-cloroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 116.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.9641 |