Learn More
6-Hidroxihexanoato de sodio-3,3,4,4,5,5-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 6-Hydroxyhexanoate-3,3,4,4,5,5-D6 |
| CAS | 1219794-58-7 |
| Fórmula molecular | C6 D6 H5 O3 . Na |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Hexanoic-3,3,4,4,5,5-d6 acid, 6-hydroxy-, sodium salt (1:1) (ACI), 6-Hydroxyhexanoic-3,3,4,4,5,5-d6 acid sodium salt, Sodium 6-hydroxycaproate-3,3,4,4,5,5-d6, Sodium 6-hydroxyhexanoate-3,3,4,4,5,5-d6, Sodium 6-hydroxyhexanoate-3,3,4,4,5,5-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O3.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h7H,1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D2,2D2,3D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])(CO)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-6-hidroxihexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 160.177 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.098 g/mol |
| Mostrar más |