Learn More
6-hidroxicaproato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 5299-61-6 |
| Fórmula molecular | C6 H11 O3 . Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hexanoic acid','6-hydroxy-','sodium salt (1:1) (ACI), Hexanoic acid','6-hydroxy-','monosodium salt (8CI','9CI), 6-Hydroxyhexanoic acid sodium salt, Sodium 6-hydroxycaproate, Sodium 6-hydroxyhexanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h7H,1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].OCCCCCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;6-hidroxihexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 154.139 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.061 |