Learn More
6-Cloropiridazina-3-carboxilato de sodio, Thermo Scientific™
Código de producto. 10420870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10420870 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10420870 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00098DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate
CAS 89799-77-9
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H2ClN2NaO2
Cantidad 1 g
Sinónimo sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate, c5h2cln2o2.na, sodium 6-chloro-pyridazine-3-carboxylate, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid, sodium salt, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, sodium salt
Clave InChI SZIZZPDMABOKHD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=NN=C1C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 6-cloropiridazina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 180.523
PubChem CID 24820514
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.53
Porcentaje de pureza 97%