Learn More
Metanetiosulfonato de sodio (5-sulfonatopentil), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium (5-Sulfonatopentyl) Methanethiosulfonate |
| CAS | 385398-80-1 |
| Fórmula molecular | C6 H13 O5 S3 . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O5S3.Na/c1-13(7,8)12-5-3-2-4-6-14(9,10)11;/h2-6H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CS(=O)(=O)SCCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;5-metilsulfonilsulfanilpentano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 284.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.9823 |