Learn More
5-fenil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate |
| CAS | 1193387-87-9 |
| Fórmula molecular | C9H5N2O3Na |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2O3.Na/c12-9(13)8-11-10-7(14-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)c1oc(nn1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | sodio;5-fenil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0198 |