Learn More
5-nitroguayacolato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitroguaiacol sodium salt |
| CAS | 67233-85-6 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N O4 . Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Nitroguaiacol sodium, Phenol','2-methoxy-5-nitro-','sodium salt (1:1) (ACI), Phenol','2-methoxy-5-nitro-','sodium salt (9CI), 2-Methoxy-5-nitrophenol sodium salt, 5-Nitroguaiacol sodium salt, Atonik, Atonik (old), Atonik G, Atonik PRO, Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate, Sodium 2-methoxy-5-nitrophenoxide, Sodium 5-nitroguaiacol, Sodium 5-nitroguaiacolate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO4.Na/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9;/h2-4,9H,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].COc1ccc(cc1[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-metoxi-5-nitrofenolato |
| Peso molecular (g/mol) | 191.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0195 |