Learn More
(4-Sulfonatobutil)metanetiosulfonato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium (4-Sulfonatobutyl)methanethiosulfonate |
| CAS | 385398-78-7 |
| Fórmula molecular | C5 H11 O5 S3 . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O5S3.Na/c1-12(6,7)11-4-2-3-5-13(8,9)10;/h2-5H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CS(=O)(=O)SCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;4-metilsulfonilsulfanilbutano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 270.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.9666 |