Learn More
Sodium 4-phenylbutyrate, MedChemExpress
Código de producto. 16471186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471186 200 mg 200 miligramos
16426866 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15654
MedChemExpress Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 4-phenylbutyrate
Forma física Powder
CAS 1716-12-7
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11NaO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 4-PBA sodium4-Phenylbutyric acid sodiumBenzenebutyric acid sodium
Información de solubilidad H2O : 23.5 mg/mL (126.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[Na])CCCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 186.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.18
Porcentaje de pureza 98.55%