Learn More
Sodium 4-pentynoate, MedChemExpress
Descripción
Sodium 4-pentynoate is a alkynylacetate analogue, can be metabolically incorporated onto cellular proteins through biosynthetic mechanisms for profiling of acetylated proteins in diverse cell types.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 4-pentynoate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 101917-30-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C5H5NaO2 |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (832.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (138.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C#CCCC(O[Na])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 120.08 |
| Mostrar más |