Learn More
4-metilbencenosulfinato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 4-Methylbenzenesulfinate |
| CAS | 824-79-3 |
| Fórmula molecular | C7H7NaO2S |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; 4-metilbencenosulfinato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0064 |