Learn More
4-metoxibenzoato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 536-45-8 |
| Fórmula molecular | C8 H7 O3 . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10;/h2-5H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].COc1ccc(cc1)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;4-metoxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.029 |