Learn More
4-Hidroxibenzoato de sodio, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483088 250 g 250 g
15473088 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56590.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 114-63-6 | C7H5NaO3 | 160.10 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114-63-6
Fórmula molecular C7H5NaO3
Peso molecular (g/mol) 160.10
Número MDL MFCD00016530
Clave InChI ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-hydroxybenzoate, sodium p-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid sodium salt, sodium paraben, benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, p-hydroxybenzoic acid sodium salt, monosodium p-hydroxybenzoate, monosodium 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, p-hydroxy-, sodium salt, benzoic acid, 4-hydroxy-, sodium salt 1:1
PubChem CID 16219477
SMILES [Na+].OC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 4-hydroxybenzoate
Cantidad 250 g
Beilstein 4163553
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1
Porcentaje de pureza ≥99%