Learn More
4-Decilbencenosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30414781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414781 1 g -
30413682 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6220001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2627-06-7
Fórmula molecular C16 H25 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 320.42
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 4-decyl-, sodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, p-decyl-, sodium salt (6CI,7CI,8CI), Sodium 4-decylbenzenesulfonate, Sodium p-decylbenzenesulfonate, p-Decylbenzenesulfonic acid sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 4-decilbenzenosulfonato
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Decylbenzenesulfonic Acid Sodium
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-11-13-16(14-12-15)20(17,18)19;/h11-14H,2-10H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1422