Learn More
4-clorofenoxiacetato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 4-Chlorophenoxyacetate |
| CAS | 13730-98-8 |
| Fórmula molecular | C8H6ClNaO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO3.Na/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11;/h1-4H,5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | C1=C(C=CC(=C1)OCC(=O)[O-])Cl.[Na+] |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenoxi)acetato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 208.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.9903 |