Learn More
4-clorofenoxiacetato de sodio, TRC
Código de producto. 30410499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30410499 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30410499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS9600482.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium 4-Chlorophenoxyacetate
CAS 13730-98-8
Fórmula molecular C8H6ClNaO3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3.Na/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11;/h1-4H,5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
SMILES C1=C(C=CC(=C1)OCC(=O)[O-])Cl.[Na+]
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenoxi)acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 208.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.9903
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.