Learn More
4-Aminosalicilato dihidrato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496389 100 g 100 g
15486389 25 g 25 g
15406399 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64449.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6018-19-5 | C7H10NNaO5 | 211.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6018-19-5
Fórmula molecular C7H10NNaO5
Peso molecular (g/mol) 211.149
Número MDL MFCD00151044
Clave InChI GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
PubChem CID 16211148
Nombre IUPAC sodio;4-amino-2-hidroxibenzoato; dihidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Punto de fusión 250°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.14 (175.12ahy)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo