Learn More
4-Aminosalicilato dihidrato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486389 25 g 25 g
15496389 100 g 100 g
15406399 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15486389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64449.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6018-19-5 | C7H10NNaO5 | 211.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6018-19-5
Fórmula molecular C7H10NNaO5
Peso molecular (g/mol) 211.149
Número MDL MFCD00151044
Clave InChI GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
PubChem CID 16211148
Nombre IUPAC sodio;4-amino-2-hidroxibenzoato; dihidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Punto de fusión 250°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.14 (175.12ahy)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.